Learn More
Chemsplash Manchette de poignet tricotée stérile irradiée
Description
Chemsplash Surmanche à poignet tricoté
- Matière : Tissu PB de type 5B et 6B, 55 g/m²
- Microporeux, doux et agréable au toucher
- Stérilisé par irradiation et emballé sous double sachet
- Longueur : 49,5 cm
- Poignet tricoté à faible peluchage
- Anti-Static Matériel
- Sans silicone ni latex
- Conforme à ISO Salle blanche 14644-1:2015 Classe 5-9
Description : Le Chemsplash La surmanche à poignets tricotés est fabriquée à partir du tissu doux et microporeux de Chemsplash, qui est solide et résistant aux éclaboussures de produits chimiques et à la poussière. Ce tissu est antistatique conformément à la norme EN1149-5:2008, ne peluche pas et convient aux applications en salle blanche. Il est conforme à ISO Salle blanche 14644-1:2015 Classe de salle blanche 5-9. Chemsplash Les accessoires sont conçus pour protéger celui qui les porte de l'environnement ou l'environnement de celui qui les porte, assurant ainsi un confort et une facilité d'utilisation optimaux.
Specifications
Specifications
| Dimensions | Universel |
| Type de produit | Manchon protecteur |
| Matériau | Tissu microporeux |
| Couleur | Blanc |
| Stérilité | Stérile |
| Jetable | Usage unique |
| Type de bouchon | Parte superior elástica con puño de punto |
| Type de couture | Piqué |
| Sans latex | Oui |
| Longueur (impériale) | 16,54 in. |
| Show More |