Learn More
Honeywell™ Lunettes de sécurité Overspec
Code produit 12627423
Modifier l'affichage
Click to view available options
Teinte de la lentille:
Gris
Transparent
Dimensions:
Moyen
Grand
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Teinte de la lentille Dimensions unitSize
12627423 Transparent Moyen 1 pièce
12637423 Transparent Moyen 1 pièce
12657403 Transparent Grand 1 pièce
12677403 Gris Grand 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12627423 Fournisseur Honeywell™ Code fournisseur 1028500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
La protection OTG offre une vision / couverture périphérique exceptionnelle et un ajustement personnalisable.
  • Couverture au-dessus des verres, permettant aux travailleurs de bénéficier d’une protection complète tout en portant des lunettes de prescription
  • Réglable et flexible
  • Les branches au cœur métallique offrent de la flexibilité pour un ajustement sécurisé et personnalisé
  • Branches à cliquet (3 positions) pour personnaliser davantage l’ajustement
  • À utiliser dans les industries agricoles, manufacturières et pharmaceutiques
  • Protection contre l’abrasion, les particules en suspension dans l’air, les risques biologiques, l’impact
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité EC Category PPE: 2, QA: ISO 9001/2000, EC Certificate: C899.1B-D, EC Attestation: C899.3B-D
Revêtement de la lentille Scratch-resistant
Teinte de la lentille Transparent
À utiliser avec (application) For use in agriculture, manufacturing, and pharmaceutical industries
Couleur de la monture Bleu , Noir
Dimensions Moyen
Lens Material Polycarbonate
Matériau de la monture Nylon