Learn More
Thermo Scientific™ Séquenceurs renforcés en aluminium Owl™
Click to view available options
Volume (métrique) du tampon:
800 ml
950mL
Conditionnement:
1 pièce
Description
Les séquenceurs en aluminium Thermo Scientific Owl sont des systèmes manuels qui offrent un paramétrage aisé avec une distribution thermique uniforme pour des résultats non incurvés
Caractéristiques :
- Le dissipateur de chaleur flottant en aluminium réduit les possibilités de fissuration des plaques pendant les analyses
- La chambre pour tampon supérieure (UBC) exige une quantité de tampon minimale et peut être facilement vidée dans un flacon amovible par un orifice de purge en ligne.
- La chambre pour tampon inférieure (LBC) est amovible et permet de jeter le tampon en toute simplicité.
- Les pinces latérales pressent les plaques de gel contre le joint reposant sur l’UBC, appliquant une pression uniforme sur la plaque et formant un joint étanche, ce qui donne des profils de bandes uniformes et plats.
- La mise en place et le retrait des gels est facilitée par des pinces coulissantes placées sur les plaques de verre.
Inclut :
- LBC amovible
- Dissipateur de chaleur
- Deux pinces latérales
- Deux plaques de verre vierges
- Deux plaques de verre entaillées
- Deux peignes à dents de requin (78 dents, 0,4 mm d’épaisseur)
- Peigne à puits (40 puits, 0,4 mm d’épaisseur)
- Deux jeux d’espaceurs (0,4 mm)
- Indicateur de température adhésif
- UBC avec flacon de vidange amovible (avec couvercle de verrouillage de sécurité et câble d’alimentation connecté)
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Marquage CE |
| Description | Gel : 35 x 45cm ; 800mL ; 23 x 44 x 50cm |
| Dimensions (L x l x H) extérieures | 9 x 17,3 x 19,5 po (44 x 23 x 50 cm) |
| Format | 40 puits |
| Hauteur (impériale) extérieure | 19,5 po |
| Hauteur (métrique) extérieure | 50cm |
| Longueur (impériale) extérieure | 9 po |
| Longueur (impériale) du gel | 17,716 in |
| Longueur (métrique) extérieure | 44cm |
| Longueur (métrique) globale | 45cm |
| Afficher plus |