Learn More
Thermo Scientific™ Système d’électrophorèse Owl™ C2-S Micro
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Dimensions de gel:
5 cm x 7,5 cm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Analysez jusqu’à sept échantillons sur un gel en moins de cinq minutes grâce au système d’électrophorèse micro Thermo Scientific™ Owl™ C2-S.
Caractéristiques :
- Le système sur microgel horizontale est conçu pour analyser rapidement des fragments de restriction.
- Peut aussi servir à contrôler rapidement quelques échantillons PCR avant de charger plusieurs échantillons sur un gel plus grand, pour gagner du temps
- Lames en verre, 2 × 3 po (5 × 7,5 cm), servent de plateau pour gel
- Verser et former des gels fins par pression en surface directement sur la lame en verre ; le traitement complet dure cinq à 10 minutes
- En utilisant les lames de coulage disponibles, les gels peuvent être coulés et solidifiés en moins de 10 minutes.
- Chambre tampon (volume tampon, 100ml)
- Couvercle
- Conducteurs d’alimentation
- Plateau de coulage
- 10 lames de coulage
- Un peigne sept puits de 1,5 mm d’épaisseur
Spécification
Spécification
| Description | Système d’électrophorèse horizontal, dimensions du gel : 5 x 7,5 cm |
| Dimensions de gel | 5 cm x 7,5 cm |
| Gamme de produits | Owl |
| Type | Micro |
| Taille de l’échantillon | 7 |
| Volume (métrique) du tampon | 100 ml |
| Dimensions (L x l x H) | 6,75 x 2,63 x 4,38 po (17 x 38 x 11 cm) |
| Longueur (impériale) | 6,75 po |
| Longueur (métrique) | 17 cm |
| Longueur (métrique) globale | 7,5 cm |
| Afficher plus |