Learn More
Thermo Scientific™ Pièces de rechange pour système d'électrophorèse sur grand gel Owl™ D2
Click to view available options
Type:
Joint d’étanchéité
Plateau de gel
Roulettes
Conditionnement:
1 pièce
Description
Le système d'électrophorèse sur grand gel Thermo Scientific™ Owl D32 est idéal pour les protocoles utilisant un grand nombre d'échantillons.
- Le plateau de gel transparent aux UV (UVT) comprend des butées avec joint d’étanchéité pour une sécurité antifuite sans rouleau
- Les encoches de peigne sont positionnées de manière à pouvoir accueillir jusqu’à 12 jeux d’échantillons sur le même gel
Spécification
Spécification
| Description | Support externe (sans plateaux/peignes) |
| À utiliser avec (équipement) | Systèmes dʼélectrophorèse sur gel large Owl™ D2 |
| Gamme de produits | Owl |
| Type | Roulettes |