Learn More
Thermo Scientific™ Peignes pour systèmes d’électrophorèse sur minigel Owl™ EasyCast™ B2 et B3
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Type:
Peignes
Nombre de dents:
1
12
16
2
20
24
25 (2X)
8
9 (1X)
Épaisseur (métrique) des dents:
1,0/1,5 mm
1,5 mm
1.0/1.5 mm
1 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
L’étape d’assemblage du peigne n’a plus lieu d’être avec les peignes pour système d’électrophorèse sur minigel Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B2 et B3. Ces peignes monoblocs robustes sont à utiliser avec les systèmes d’électrophorèse sur minigel EasyCast™ B2 et B3.
Informations de commande :
- Les numéros B2-RL-9C, -9D, -25C et -25D sont des pipettes à 8 et 12 canaux (1X) et des peignes (2X)
- Des peignes personnalisés sont disponibles (commander la réf. : XCM) ; pour plus d’informations, veuillez contacter le service client ou un représentant commercial.
Specifications
Specifications
| À utiliser avec (équipement) | Systèmes d’électrophorèse sur minigel Owl™ EasyCast B2 et B3 |
| Dimensions de gel | Mini |
| Gamme de produits | Owl, EasyCast |
| Type | Peignes |
| Nombre de dents | 24 |
| Épaisseur (métrique) des dents | 1,0/1,5 mm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction