Learn More
Thermo Scientific™ Générateur électrique compact Owl™ EC-300XL
Code produit. 13483646
Click to view available options
Tension:
120V
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 13483646
Marque: Thermo Scientific™ EC300XL
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le générateur électrique compact Thermo Scientific Owl EC-300XL est idéal pour l'électrophorèse d'ADN/ARN et protéique.
  • Simple d'utilisation, multifonction et léger
  • Mémoire d'arrêt conservant les paramètres après l'arrêt du système
  • Unité empilable pour un gain d'espace
  • Clavier tactile
  • Trois prises Jack
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Modèle EC300XL ; 120V 50/60Hz
Courant max 400mA
Gamme de produits Owl
Minuteur 0 à 999 min.
Affichage Voltage or current
Nbre de prises Jack 3
Dimensions (L x l x H) 10.25 x 5.5 x 5.25 in. (26 x 14 x 13.3 cm)
Longueur (impériale) 10,25 po
Longueur (métrique) 26cm
Largeur (impériale) 5,5 po
Largeur (métrique) 14cm
Hauteur (impériale) 5,25 po
Hauteur (métrique) 13,3 cm
Alimentation électrique 120 V 50/60 Hz
Tension max. 300V
Tension 120V
Frequency 50/60Hz