Learn More
Thermo Scientific™ Cadre de séchage de gel Owl™, minigel, 14 x 14 cm
Code produit. 11927535 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Type de produit:
Cadre de séchage de gel
Cellophane, prédécoupé
Longueur (métrique):
14cm
14 cm
24cm
Largeur (métrique):
14cm
14 cm
24cm
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
50 pièces
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11927535
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ CM10
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Les kits de séchage de gel Thermo Scientific Owl conservent les gels pour protéines de façon simple et économique, tout en éliminant les problèmes de distorsion courants dans les autres procédures de séchage
  • Cadres et feuilles de cellophane prédécoupées disponibles en grand format (24 × 24 cm) ou petit format (14 × 14 cm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Dimensions de gel 14 x 14 cm
Type de produit Cellophane, prédécoupé
Longueur (métrique) 14 cm
Largeur (métrique) 14 cm