Learn More
Thermo Scientific™ Cadre de séchage de gel Owl™, minigel, 14 x 14 cm
Code produit. 11937535 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Type de produit:
Cadre de séchage de gel
Cellophane, prédécoupé
Longueur (métrique):
14cm
14 cm
24cm
Largeur (métrique):
14cm
14 cm
24cm
Conditionnement:
1 pièce
50 pièces
Code produit. 11937535
Marque: Thermo Scientific™ GDF1
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les kits de séchage de gel Thermo Scientific Owl conservent les gels pour protéines de façon simple et économique, tout en éliminant les problèmes de distorsion courants dans les autres procédures de séchage
  • Cadres et feuilles de cellophane prédécoupées disponibles en grand format (24 × 24 cm) ou petit format (14 × 14 cm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions de gel 24 x 24 cm
Type de produit Cadre de séchage de gel
Quantité À l’unité
Longueur (métrique) 24cm
Largeur (métrique) 24cm