Learn More
Thermo Scientific™ Systèmes d’électrotransfert semi-sec de la gamme Owl™ HEP
Code produit. 12064927
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
19,88 x 15,63 x 2 po (50,4 x 39,7 x 5,08 cm)
9,86 x 9,86 x 2 po (25 x 25 x 5 cm)
Capacité:
Transfer area: 35 x 45 cm
Zone de transfert : 20 x 20 cm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12064927
Marque: Thermo Scientific™ HEP1
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les systèmes d’électrotransfert semi-sec de la gamme Thermo Scientific Owl HEP permettent de réaliser des transferts plus rapidement avec une haute efficacité.
  • Transfert rapide et efficace de protéines et d’acides nucléiques sur des membranes
  • Le tampon contenu dans de papier de transfert est suffisant pour obtenir un transfert efficace des molécules
  • La base contient une plaque à cathode en acier inoxydable ; le couvercle est doté d’une plaque d’anode en platine / titane
  • Idéal pour les protéines de moins de 150 kDa
Inclut :
  • Base et couvercle
  • Conducteurs d’alimentation
  • Boutons à usage intensif
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité Zone de transfert : 20 x 20 cm
Gamme de produits Owl
Type Système d’électrotransfert
Dimensions (L x l x H) 9,86 x 9,86 x 2 po (25 x 25 x 5 cm)