Description
Honeywell Fluka™ offre une gamme étendue de matériaux de référence organiques et de matériaux de référence certifiés inorganiques de haute qualité.
- Produit conformément à la norme ISO 9001
- Convient à un large éventail d’industries et d’applications
- Certificat d’analyse détaillé inclus dans chaque expédition
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Oxadixyl |
| CAS | 77732-09-3 |
| % max. CAS | ≤ 100% |
| Beilstein | 7098783 |
| Couleur | Incolore |
| Point de fusion | 104°C to 105°C |
| Synonyme | N-(2,6-dimethylphenyl)-2-methoxy-N-(2-oxo-3-oxazolidinyl)acetamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 278.30 g/mol |
| Quantité | 100 mg |