Learn More
Acide oxalacétique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7020694
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 11480693
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A12739.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 328-42-7 | C4H4O5 | 132.071 g/mol
Oxalacetic acid is used as a metabolic intermediate in many processes that occur in animals and citric acid cycle. It is a used to converted to aspartic acid by aspartate transaminase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide oxalacétique est utilisé comme intermédiaire métabolique dans de nombreux processus qui interviennent chez les animaux et dans le cycle de l’acide citrique. Il est utilisé pour la conversion en acide aspartique par l’aspartate transaminase.
Solubilité
Soluble dans l’eau (0,1 g/ml), l’éther, l’éthanol, l’acétone et l’acétate d’éthyle d’acétone.
Remarques
Entreposer dans un endroit frais et sec, dans un récipient hermétiquement fermé. Endroit bien ventilé. Conserver à l’écart de la chaleur et de la lumière.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 328-42-7
Formule moléculaire C4H4O5
Poids moléculaire (g/mol) 132.071
Numéro MDL MFCD00002592
Clé InChI KHPXUQMNIQBQEV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oxalacetic acid, oxaloacetic acid, 2-oxosuccinic acid, oxaloacetate, ketosuccinic acid, oxosuccinic acid, 2-ketosuccinic acid, butanedioic acid, oxo, oxobutanedioic acid, oxalacetate
CID PubChem 970
ChEBI CHEBI:30744
Nom IUPAC Acide 2-oxobutanedioïque
SMILES C(C(=O)C(=O)O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Oxalacetic acid
Point de fusion 161°C (decomposition)
Point d’éclair 88°C (190°F)
Quantité 5 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 1705475
Merck Index 14,6909
Informations sur la solubilité Soluble in water (0.1g/ml),ether,ethanol,acetone,and acetone ethyl acetate.
Poids de la formule 132.07
Pourcentage de pureté 97%