Learn More
Acide oxalacétique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7049603
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Conditionnement:
10g
Code produit. 11367138
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 015789.04
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 328-42-7 | C4H4O5 | 132.071 g/mol
Oxaloacetic acid is a substrate for malate dehydrogenase and oxaloacetate decarboxylase. It is an inhibitor of succinic dehydrogenase. It is an intermediate in the citric acid cycle and glucogenesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 328-42-7
Formule moléculaire C4H4O5
Poids moléculaire (g/mol) 132.071
Numéro MDL MFCD00002592
Clé InChI KHPXUQMNIQBQEV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oxalacetic acid, oxaloacetic acid, 2-oxosuccinic acid, oxaloacetate, ketosuccinic acid, oxosuccinic acid, 2-ketosuccinic acid, butanedioic acid, oxo, oxobutanedioic acid, oxalacetate
CID PubChem 970
ChEBI CHEBI:30744
Nom IUPAC Acide 2-oxobutanedioïque
SMILES C(C(=O)C(=O)O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Oxalacetic acid
Point de fusion 161°C (decomposition)
Point d’éclair 88°C (190°F)
Plage de pourcentage du dosage >98%
Quantité 2 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 1705475
Merck Index 14,6909
Informations sur la solubilité Soluble in water (0.1g/ml),ether,ethanol,acetone,and acetone ethyl acetate.
Poids de la formule 132.07
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Oxalacetic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Oxalacetic acid