Learn More
Étalon d’oxalate pour la chromatographie d’échange d’ions, SPEX CertiPrep™
Code produit 15658225 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
125 mL
Conditionnement:
125mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15658225 125 mL 125mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15658225 Fournisseur SPEX Certiprep Code fournisseur ASC2O492Y
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    88.40€
    74.07€ / 125mL
    Économisez 14.33€
    16% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 23-12-2026
Includes
NIST Certificat d’analyse traçable accrédité conformément à la norme ISO/CEI 17025 et au Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Certifié Guide ISO/CEI 34, matériau de référence certifié Traceable NIST
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
AnalyteConcentration
C2O4-21000 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour les guides ISO/CEI 17025 et ISO/CEI 34 et certifié par UL-DQS selon la norme ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Nom chimique ou matériau Oxalate Standard
Note relative au nom Pour la chromatographie ionique
Conditionnement Flacon en PEBD lixivié trois fois
CAS 62-76-0, 7732-18-5
Concentration or Composition Notes Jusqu’à 68 éléments sont numérisés avec des valeurs trouvées pour ICP et des normes ICP-MS. La valeur trouvée des traces d’impuretés métalliques est indiquée sur le certificat d’analyse.
% max. CAS 0.1, 99.9
Noms d’analytes ou de composants Disodium oxalate,distilled water,conductivity or of similar purity
Formule moléculaire C2Na2O4
Numéro MDL MFCD00012465
Technique Chromatographie ionique
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Type de solution Solution-étalon
Clé InChI ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L
Type Matériel de référence certifié
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C([O-])=O
Élément Oxalate disodique
Nom IUPAC disodium oxalate
Solvent or Matrix Eau
Poids moléculaire (g/mol) 134.00
CID PubChem 6125
Quantité 125 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1 000mg/l
Afficher plus Afficher moins
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire