Learn More
Acide oxalique, 0,05 M, Reagecon™
BIOPHARMA
Code produit 11556813 Tous les produits Reagecon Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11556813 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11556813 Fournisseur Reagecon Code fournisseur OA20051
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.15€
    33.90€ / 1L
    Économisez 10.25€
    23% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026