Learn More
Acide oxalique, solution normalisée 0,1N, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15491347
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15491347 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15491347 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 035622.K2
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Oxalic acid
CAS 144-62-7
Forme physique Liquide
Formule moléculaire C2H2O4
Numéro MDL MFCD00002573
Solubilité Miscible with water, alcohol and ether
Clé InChI MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=O)(C(=O)O)O
Nom IUPAC acide oxalique
Poids moléculaire (g/mol) 90.034
CID PubChem 971
Quantité 1 L
ChEBI CHEBI:16995
Poids de la formule 90.04