Learn More
Acide oxalique, sol. aq. à 10 % p/v, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11383727
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 L
Conditionnement:
1L
4L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11383727 1 L 1L
11373727 4 L 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11383727 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 035617.K2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.60€
    53.65€ / 1L
    Économisez 7.95€
    12% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 144-62-7 | C2H2O4 | 90.034 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 144-62-7
Formule moléculaire C2H2O4
Poids moléculaire (g/mol) 90.034
Numéro MDL MFCD00002573
Clé InChI MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 971
ChEBI CHEBI:16995
Nom IUPAC acide oxalique
SMILES C(=O)(C(=O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Oxalic acid
Odeur Odorless
Tension de vapeur 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Quantité 1 L
Poids de la formule 90.04
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Oxalic acid, 10% w/v aqueous solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Oxalic acid