Learn More
Acide oxalique, sol. aq. à 5 % p/v, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | Oxalic acid |
| Concentration | 5 % p/v aq. soln. |
| Quantité | 1 L |
| Odeur | Inodore |
| Forme physique | Liquide |
| Numéro UN | UN3265 |
| Poids de la formule | 90.04 |