Learn More
Oxalic Acid, 7.5% (w/v), Ricca
Code produit 31940798
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 L
20 L
Conditionnement:
1L
20L
4L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
31940798 1 L 1L
31940497 20 L 20L
31940652 4 L 4L
31940719 - -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31940798 Fournisseur Ricca Chemical Company Code fournisseur R54670001A
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
  • Oxalic Acid
  • Available in 500 mL, 1 L, 4 L, and 20 L package sizes with natural poly and Cubitainer™ container options
Identifiants chimiques
Qualité ACS
Spécification
CAS 7732-18-5, 6153-56-6
Quantité 1 L
Conditionnement Natural Poly Container