Learn More
Acide oxalique, anhydre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11408610
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50g
250g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11408610 50g 50g
11418610 250g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11408610 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044410.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 144-62-7 | C2H2O4 | 90.034 g/mol
L’acide oxalique est utilisé comme agent réducteur pour les pellicules photographiques, comme mordant dans le processus de teinture, comme agent de blanchiment pour l’élimination de la rouille par la formation de complexes, et comme agent de broyage lors du polissage du marbre. Il est utilisé dans le traitement des eaux usées pour éliminer le calcium. La base conjuguée de l’acide oxalique agit comme un agent chélateur des ions métalliques. Il est utilisé comme catalyseur pour les estérifications en chimie organique synthétique et comme réactif analytique.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 144-62-7
Formule moléculaire C2H2O4
Poids moléculaire (g/mol) 90.034
Numéro MDL MFCD00002573
Clé InChI MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethanedioic acid, aktisal, aquisal, oxiric acid, oxalate, oxalsaeure, oxaalzuur, kyselina stavelova, acide oxalique, acido ossalico
CID PubChem 971
ChEBI CHEBI:16995
Nom IUPAC acide oxalique
SMILES C(=O)(C(=O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Oxalic acid
Note relative au nom Anhydrous
pH 1,3
Point de fusion ∼185°C (décomposition)
Couleur Blanc
Densité 1,9 g/ml
Quantité 50g
Forme physique Cristalline
Formule linéaire HO2CCO2H
Numéro UN UN3261
Beilstein 385686
Merck Index 14,6911
Informations sur la solubilité Soluble in water. Slightly soluble in alcohol and ether. Insoluble in benzene and chloroform.
Poids de la formule 90.04
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Oxalic acid, anhydrous
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Oxalic acid