Learn More
Acide oxalique, anhydre, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit 10040320 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Unit Size:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement unitSize
10040320 500 g Récipient de poudre en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10040320 Supplier Fisher Chemical Supplier No. O/0580/53
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Specifications
pH 1,3
CAS 144-62-7
Point de fusion 189°C
Couleur Blanc
Formule moléculaire C2H2O4
Numéro MDL 2573
Synonyme ethanedioic acid, aktisal, aquisal, oxiric acid, oxalate, oxalsaeure, oxaalzuur, kyselina stavelova, acide oxalique, acido ossalico
Clé InChI MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=O)(C(=O)O)O
Nom IUPAC acide oxalique
Poids moléculaire (g/mol) 90.034
CID PubChem 971
ChEBI CHEBI:16995
Poids de la formule 90.04g/mol
Quantité 500 g
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Forme physique Solide en poudre
Tension de vapeur < 0,01 mmHg à 20°C
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • OXALIC ACID ANHYDROUS
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
Hazard Statement
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.