Learn More
Concentré d’acide oxalique, 0,005 M, solstice
Code produit 15645260
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 pièce.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15645260 1 pièce. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15645260 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 382551EA
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
pour la solution standard de 1L, 0,005 M (COOH)2 (0,01N)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Oxalic acid concentrate
CAS 144-62-7
Quantité 1 pièce.
Formule moléculaire C2H2O4
Formule linéaire HOOCCOOH
Numéro MDL MFCD00002573
Numéro UN NONH for all modes of transport
Synonyme ethanedioic acid, aktisal, aquisal, oxiric acid, oxalate, oxalsaeure, oxaalzuur, kyselina stavelova, acide oxalique, acido ossalico
Clé InChI MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=O)(C(=O)O)O
Nom IUPAC acide oxalique
Poids moléculaire (g/mol) 90.034
CID PubChem 971
ChEBI CHEBI:16995
Poids de la formule 90,03g/mol