Learn More
Concentré d’acide oxalique, 0,05 M, solstice
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Oxalic acid concentrate |
| CAS | 144-62-7 |
| Quantité | 1 pièce. |
| Formule moléculaire | C2H2O4 |
| Formule linéaire | HOOCCOOH |
| Numéro MDL | MFCD00002573 |
| Numéro UN | NONH for all modes of transport |
| Synonyme | ethanedioic acid, aktisal, aquisal, oxiric acid, oxalate, oxalsaeure, oxaalzuur, kyselina stavelova, acide oxalique, acido ossalico |
| Clé InChI | MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C(=O)(C(=O)O)O |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Oxalic acid concentrate
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: oxalic acid