Learn More
Acide oxalique dihydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11491538
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250g
1000g
5000g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11491538 5000g 5000g
11481538 250g 250g
11471538 1000g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11491538 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13866.0I
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 6153-56-6 | C2H6O6 | 126.064 g/mol
L’acide oxalique dihydraté agit comme réactif analytique, comme agent de réduction pour les films photographiques et comme mordant dans le processus de coloration. Il est utilisé comme agent de placage, agent de traitement de surface, agent de broyage, agent précipitant dans le traitement des minéraux de terres rares, agent de blanchiment dans le textile et agent purifiant dans l’industrie pharmaceutique. Il joue un rôle important dans les médicaments antibiotiques comme l’oxytétracycline et le chloramphénicol. Il trouve une application dans les usines de traitement de l’eau pour éliminer le calcium dans les eaux usées. Il est également utilisé comme tampon dans la séparation chromatographique ainsi que comme agent de blanchiment pour le bois, éliminant ainsi les taches noires causées par la pénétration de l’eau.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide oxalique dihydraté agit comme réactif analytique, comme agent de réduction pour les films photographiques et comme mordant dans le processus de coloration. Il est utilisé comme agent de placage, agent de traitement de surface, agent de broyage, agent précipitant dans le traitement des minéraux de terres rares, agent de blanchiment dans le textile et agent purifiant dans l’industrie pharmaceutique. Il joue un rôle important dans les médicaments antibiotiques comme l’oxytétracycline et le chloramphénicol. Il trouve une application dans les usines de traitement de l’eau pour éliminer le calcium dans les eaux usées. Il est également utilisé comme tampon dans la séparation chromatographique ainsi que comme agent de blanchiment pour le bois, éliminant ainsi les taches noires causées par la pénétration de l’eau.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’éthanol, l’éther et le glycérol. Insoluble dans le chloroforme.
Remarques
Hygroscopique. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les bases, les chlorures acides et les métaux alcalins.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6153-56-6
Formule moléculaire C2H6O6
Poids moléculaire (g/mol) 126.064
Numéro MDL MFCD00149102
Clé InChI GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oxalic acid dihydrate, ethanedioic acid, dihydrate, unii-0k2l2ij59o, ethanedioic acid dihydrate, oxalic acid, dihydrate, oxalicacid dihydrate, dihydrate oxalic acid, oxalic acid di-hydrate, pubchem17416, acmc-209mtm
CID PubChem 61373
Nom IUPAC acide oxalique ; dihydraté
SMILES C(=O)(C(=O)O)O.O.O
Spécification
Nom chimique ou matériau Oxalic acid dihydrate
pH 1,3
Point de fusion 101°C à 105°C
Densité 1,65
Quantité 5000g
Odeur Inodore
Formule linéaire HO2CCO2H·2H2O
Numéro UN UN3261
Beilstein 3679436
Merck Index 14,6911
Informations sur la solubilité Soluble in water,ethanol,ether and glycerol. Insoluble in chloroform.
Poids de la formule 126.07 (90.04 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 98%