Learn More
Dihydrate d’acide oxalique, + de 99,5 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10085830 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1kg
5kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10085830 1kg Flacon en plastique 1kg
10300184 250 g Flacon en plastique 250g
13408578 5kg Flacon en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10085830 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 423150010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 6153-56-6 | C2H6O6 | 126.064 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6153-56-6
Formule moléculaire C2H6O6
Poids moléculaire (g/mol) 126.064
Numéro MDL MFCD00149102
Clé InChI GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oxalic acid dihydrate, ethanedioic acid, dihydrate, unii-0k2l2ij59o, ethanedioic acid dihydrate, oxalic acid, dihydrate, oxalicacid dihydrate, dihydrate oxalic acid, oxalic acid di-hydrate, pubchem17416, acmc-209mtm
CID PubChem 61373
Nom IUPAC acide oxalique ; dihydraté
SMILES C(=O)(C(=O)O)O.O.O
Spécification
Nom chimique ou matériau Oxalic acid dihydrate
Note relative au nom For analysis ACS
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage 99.5+%
Formule linéaire HO2CCO2H·2H2O
Numéro UN 3261
Beilstein 02, 502
Fieser 01,764; 02,301; 05,481
Merck Index 15, 7010
Poids de la formule 126.04
Pourcentage de pureté 99.5 to 102.5%
Qualité Réactif ACS
Densité 4,62
Quantité 1kg
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en plastique
Forme physique Poudre cristalline fine
Résidus après l’allumage 0,01 % max.
Tension de vapeur Tension de vapeur :21,5 mbar à 50°C
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Oxalic acid dihydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.