Learn More
Acide oxalique dihydraté, 99+ %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10103280 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
1kg
5kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
100g
1kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10103280 1kg Bouteille en plastique 1kg
10549243 100 g Bouteille en plastique 100g
10523314 5kg Récipient en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10103280 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 129600010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 6153-56-6 | C2H6O6 | 126.064 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6153-56-6
Formule moléculaire C2H6O6
Poids moléculaire (g/mol) 126.064
Numéro MDL MFCD00149102
Clé InChI GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oxalic acid dihydrate, ethanedioic acid, dihydrate, unii-0k2l2ij59o, ethanedioic acid dihydrate, oxalic acid, dihydrate, oxalicacid dihydrate, dihydrate oxalic acid, oxalic acid di-hydrate, pubchem17416, acmc-209mtm
CID PubChem 61373
Nom IUPAC acide oxalique ; dihydraté
SMILES C(=O)(C(=O)O)O.O.O
Spécification
Nom chimique ou matériau Oxalic acid dihydrate
Point de fusion 98,0°C à 102,0°C
Quantité 1kg
Spectre IR Authentique
Conditionnement Bouteille en plastique
Forme physique Masse cristalline à faible fusion, poudre, cristaux et/ou morceaux
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Formule linéaire HO2CCO2H·2H2O
Beilstein 02, 502
Fieser 01,764; 02,301; 05,481
Merck Index 15, 7010
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau :138 g/l (20°C).Autres solubilités :1 200 g/L dans l’eau (90°C), 400 g/L dans l’éthanol, 555 g/L dans l’alcool bouillant, 181 g/L dans le glycérol, 10 g/L dans l’éther
Poids de la formule 126.04
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Extra pur
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Oxalic acid dihydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.