Learn More
Acide oxalique dihydraté, ACS, 99,5-102,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
En tant que réactif analytique, dans les secteurs des teintures et des peintures, dans les polymères, dans le traitement des métaux, le nettoyage et la finition des tissus et comme réactif pour la déshydratation et la condensation, l’acide oxalique dihydraté agit comme un réactif analytique, comme un agent réducteur pour les pellicules photographiques et comme mordant dans le processus de teinture. Il est utilisé comme agent de placage, agent de traitement de surface, agent de broyage, agent précipitant dans le traitement des minéraux de terres rares, agent de blanchiment dans le textile et agent purifiant dans l’industrie pharmaceutique. Il joue un rôle important dans les médicaments antibiotiques comme l’oxytétracycline et le chloramphénicol. Il trouve une application dans les usines de traitement de l’eau pour éliminer le calcium dans les eaux usées. Il est également utilisé comme tampon dans la séparation chromatographique ainsi que comme agent de blanchiment pour le bois, éliminant ainsi les taches noires causées par la pénétration de l’eau.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
- Comme réactif analytique, dans l’industrie des colorants et des peintures, dans les polymères, dans le traitement des métaux, dans le nettoyage et la finition textile, et comme réactif pour la déshydratation et la condensation
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Oxalic acid dihydrate |
| pH | 1,3 |
| Point de fusion | 101°C à 105°C |
| Couleur | Blanc |
| Densité | 1,65 g/ml |
| Quantité | 250g |
| Odeur | Inodore |
| Forme physique | Cristalline |
| Plage de pourcentage du dosage | 99.5-102.5% |
| Formule linéaire | HO2CCO2H·2H2O |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Oxalic acid dihydrate
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Ethanedioic acid, dihydrate