Learn More
Acide oxalique dihydraté, ACS, 99,5-102,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11397568
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50g
250g
1kg
5kg
Conditionnement:
1kg
250g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11397568 1kg 1kg
11387568 50g 50g
11317578 250g 250g
11307578 5kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11397568 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 033262.A1
 Article restreint
Expédition estimée: 12-10-2026
Ajouter au panier
CAS: 6153-56-6 | C2H6O6 | 126.064 g/mol
En tant que réactif analytique, dans les secteurs des teintures et des peintures, dans les polymères, dans le traitement des métaux, le nettoyage et la finition des tissus et comme réactif pour la déshydratation et la condensation, l’acide oxalique dihydraté agit comme un réactif analytique, comme un agent réducteur pour les pellicules photographiques et comme mordant dans le processus de teinture. Il est utilisé comme agent de placage, agent de traitement de surface, agent de broyage, agent précipitant dans le traitement des minéraux de terres rares, agent de blanchiment dans le textile et agent purifiant dans l’industrie pharmaceutique. Il joue un rôle important dans les médicaments antibiotiques comme l’oxytétracycline et le chloramphénicol. Il trouve une application dans les usines de traitement de l’eau pour éliminer le calcium dans les eaux usées. Il est également utilisé comme tampon dans la séparation chromatographique ainsi que comme agent de blanchiment pour le bois, éliminant ainsi les taches noires causées par la pénétration de l’eau.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
  • Comme réactif analytique, dans l’industrie des colorants et des peintures, dans les polymères, dans le traitement des métaux, dans le nettoyage et la finition textile, et comme réactif pour la déshydratation et la condensation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6153-56-6
Formule moléculaire C2H6O6
Poids moléculaire (g/mol) 126.064
Numéro MDL MFCD00149102
Clé InChI GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oxalic acid dihydrate, ethanedioic acid, dihydrate, unii-0k2l2ij59o, ethanedioic acid dihydrate, oxalic acid, dihydrate, oxalicacid dihydrate, dihydrate oxalic acid, oxalic acid di-hydrate, pubchem17416, acmc-209mtm
CID PubChem 61373
Nom IUPAC acide oxalique ; dihydraté
SMILES C(=O)(C(=O)O)O.O.O
Spécification
Nom chimique ou matériau Oxalic acid dihydrate
pH 1,3
Point de fusion 101°C à 105°C
Couleur Blanc
Densité 1,65 g/ml
Quantité 1kg
Odeur Inodore
Forme physique Cristalline
Plage de pourcentage du dosage 99.5-102.5%
Formule linéaire HO2CCO2H·2H2O
Numéro UN UN3261
Beilstein 3679436
Merck Index 14,6911
Informations sur la solubilité Soluble in water,ethanol,ether and glycerol; Insoluble in chloroform.
Poids de la formule 126.07 (90.04 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.5 to 102.5%
Qualité ACS
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Oxalic acid dihydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Oxalic acid dihydrate