Learn More
Dihydrate d’acide oxalique, grade réactif ACS, chimique Ricca
Code produit 31751074
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
125 g
500 g
Conditionnement:
Bouteille poly à large bouche
Conditionnement:
125g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
31751074 125 g Bouteille poly à large bouche 125g
31750187 500 g Bouteille poly à large bouche 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 31751074 Fournisseur Ricca Chemical Company Code fournisseur RDCO0200125B1
 Article restreint
Expédition estimée: 16-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 6153-56-6
Formule moléculaire C2H6O6
Clé InChI GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
Spécification
Nom chimique ou matériau Oxalic Acid
% max. CAS 102.5
Quantité 125 g
Conditionnement Bouteille poly à large bouche
Résidus après l’allumage 0,01 % max.
SMILES O.O.OC(=O)C(O)=O
Nom IUPAC oxalic acid dihydrate
Poids moléculaire (g/mol) 126.06
Pourcentage de pureté 99,5 à 102,5 %
Qualité ACS