Learn More
Dihydrate d'acide oxalique, certifié AR pour l'analyse, Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsSpécification
Spécification
| Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
| Tension de vapeur | 21,5 mbar 50 |
| Forme physique | Poudre / Solide |
| Couleur | Blanc |
| pH | 1.3 |
| Point de fusion | 98 °C |
| Quantité | 1 kg |
| Poids de la formule | 126,04g/mol |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Oxalic acid dihydrate
- Dangers
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.