Learn More
Acide oxalique dihydraté, extra pur, SLR, Fisher Chemical™
Code produit 10182150 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
2.50kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10182150 1 kg Récipient de poudre en plastique 1kg
10224110 500 g Récipient de poudre en plastique 500g
10456880 2.5 kg Récipient de poudre en plastique 2.50kg
10713811 5 kg Récipient en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10182150 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur O/0600/60
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
Acide oxalique dihydraté, extra pur, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6153-56-6
Formule moléculaire C2H6O6
Poids moléculaire (g/mol) 126.064
Numéro MDL 149102
Clé InChI GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 61373
Nom IUPAC acide oxalique ; dihydraté
SMILES C(=O)(C(=O)O)O.O.O
Spécification
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Tension de vapeur 21,5 mbar 50
Forme physique Poudre / Solide
Couleur Blanc
pH 1.3
Point de fusion 98 °C
Quantité 1 kg
Poids de la formule 126,04g/mol
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Oxalic acid dihydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.