Learn More
Acide oxalique dihydraté, Solstice
Code produit 16695823
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Conditionnement:
1kg
25kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16695823 500 g 500g
15985920 1 kg 1kg
16605833 5 kg 5kg
16685823 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16695823 Fournisseur Fluka Code fournisseur 33506H500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.00€
    58.05€ / 500g
    Économisez 5.95€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 29-01-2027
Ajouter au panier
Certifié pur, réactif ACS, pharmacopée ISO, Reag. Ph. européenne, ≥99,5 % (manganométrique)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6153-56-6
CID PubChem 61373
Spécification
Pourcentage de pureté 99,5 % (min.)
Qualité ACS
Quantité 500 g
Perte à la dessiccation 28 à 30 %
Conditionnement Bouteille en plastique
Forme physique Poudre
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Oxalic acid dihydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Oxalic acid dihydrate