Learn More
Dihydrate d'acide oxalique, Mikromol™
Code produit 30051085
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30051085 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30051085 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0928.00
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Dihydrate d'acide oxalique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Oxalic Acid Dihydrate
CAS 6153-56-6
Noms d’analytes ou de composants Oxalic Acid Dihydrate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C22 H24 N2 O9 . 2 H2 O
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Oxaliplatin Imp. A (EP), Oxaliplatin USP Related Compound A, Oxaliplatin USP RC A, Oxalic Acid Dihydrate, Ethanedioic Acid Dihydrate, Oxaliplatin Imp. A (EP) as Dihydrate, Ethanedioic acid hydrate (1:2), Oxaliplatin Related Compound A as Dihydrate, Ascorbic Acid Impurity E as Dihydrate, Oxaliplatin Impurity A as Dihydrate
SMILES O.O.OC(=O)C(=O)O
Poids moléculaire (g/mol) 496.46
Quantité 500 mg
Poids de la formule 496,4645 g/mol