Learn More
Dihydrate d'acide oxalique, MP Biomedicals™
Code produit 11467822 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11467822 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11467822 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215255290
 Article restreint
En stock
Identifiants chimiques
CAS 6153-56-6
Formule moléculaire C2H6O6
Clé InChI GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oxalic acid dihydrate, ethanedioic acid, dihydrate, unii-0k2l2ij59o, ethanedioic acid dihydrate, oxalic acid, dihydrate, oxalicacid dihydrate, dihydrate oxalic acid, oxalic acid di-hydrate, pubchem17416, acmc-209mtm
CID PubChem 61373
Spécification
Nom chimique ou matériau Oxalic acid 2-hydrate
Note relative au nom Pour l’analyse ACS
Couleur Blanc
Quantité 500 g
Forme physique Cristalline
SMILES C(=O)(C(=O)O)O.O.O
Nom IUPAC acide oxalique ; dihydraté
Poids moléculaire (g/mol) 126.064
Poids de la formule 126.07
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.