Learn More
Acide oxalique dihydraté, TraceSELECT™, ≥ 99,9999 % (à base de métaux), Honeywell™ Fluka™
Code produit 15657510 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15657510 100 g Flacon poly 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15657510 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 93722100G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
TraceSELECT™, ≥ 99,9999 % (à base de métaux)
TraceSELECT™ Ultra et TraceSELECT
  • acides, bases et sels ultra-purs pour la fusion et la digestion humide dans l’analyse de l’environnement, de l’eau et des aliments
  • la préparation d’échantillons pour l’analyse de traces nécessite des réactifs de la plus haute pureté ; nos produits TraceSELECT Ultra pour l’analyse d’ultra-traces à des niveaux ppb, voire ppt, sont produits par distillation à sous-ébullition
  • les acides, bases et sels de la série TraceSELECT ont été développés pour la préparation et l’analyse des échantillons dans la plage de traces ppb (μg/kg)
  • conditionnés dans des récipients de haute qualité adaptés à chaque produit
  • les réactifs sont produits et mis en bouteille dans des conditions de salle blanche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Oxalic acid dihydrate
pH 1 (126,1 g/l à 25°C)
CAS 6153-56-6
Point de fusion 104°C à 106°C
Couleur Incolore
Quantité 100 g
Conditionnement Flacon poly
Forme physique Cristalline
Formule moléculaire C2H6O6
Formule linéaire HO2CCO2H · 2H2O
Numéro MDL MFCD00149102
Densité de vapeur 4,4 (par rapport à l’air)
Numéro UN NONH for all modes of transport
Tension de vapeur 0,01 mmHg (20°C)
Beilstein 3679436
Synonyme oxalic acid dihydrate, ethanedioic acid, dihydrate, unii-0k2l2ij59o, ethanedioic acid dihydrate, oxalic acid, dihydrate, oxalicacid dihydrate, dihydrate oxalic acid, oxalic acid di-hydrate, pubchem17416, acmc-209mtm
Clé InChI GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=O)(C(=O)O)O.O.O
Nom IUPAC acide oxalique ; dihydraté
Poids moléculaire (g/mol) 126.064
CID PubChem 61373
Poids de la formule 126.07g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.9999% (metals basis)
Qualité TraceSELECT