Learn More
Acide oxalique, LoGiCal
Code produit 30460268
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30460268 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30460268 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0928.01
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Oxalic Acid
CAS 144-62-7
Noms d’analytes ou de composants Oxalic Acid
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C2 H2 O4
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Oxalic Acid, Ethanedioic acid, Oxalic acid, Aktisal, Aquisal, DeerClean, NSC 132055, NSC 151956, NSC 62774, NSC 76990, Ultraplast Activate S 52, Oxaliplatin Related Compound A, Ascorbic Acid Impurity E, Sodium Ascorbate Impurity E
Formule InChI InChI=1S/C2H2O4/c3-1(4)2(5)6/h(H,3,4)(H,5,6)
Type de solution Purs, non dilués
SMILES OC(=O)C(=O)O
Nom IUPAC acide oxalique
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 90.03
Quantité 10 mg
Poids de la formule 89,9953 g/mol