Learn More
Acide oxalique, Mikromol™
Description
Acide oxalique
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Oxalic Acid |
| CAS | 144-62-7 |
| Noms d’analytes ou de composants | Oxalic Acid |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C2 H2 O4 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Oxalic Acid, Ethanedioic acid, Oxalic acid, Aktisal, Aquisal, DeerClean, NSC 132055, NSC 151956, NSC 62774, NSC 76990, Ultraplast Activate S 52, Oxaliplatin Related Compound A, Ascorbic Acid Impurity E, Sodium Ascorbate Impurity E |
| Formule InChI | InChI=1S/C2H2O4/c3-1(4)2(5)6/h(H,3,4)(H,5,6) |
| SMILES | OC(=O)C(=O)O |
| Nom IUPAC | acide oxalique |
| Afficher plus |