Learn More
Solution d’acide oxalique, 0,05M, Solstice
Code produit 15664920
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15664920 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15664920 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 352941L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85.33€
    77.57€ / 1L
    Économisez 7.76€
    9% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 01-02-2027
Ajouter au panier
Volumétrique, 0,05 M (COOH)2 (0,1 N)
Les produits de titration de haute qualité de Solstice couvrent l'ensemble du flux de travail et comprennent :
  • Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
  • Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
  • Réactifs pour la complexométrie :
    • Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
    • Agents de masquage
  • Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Oxalic acid solution
CAS 144-62-7
Quantité 1 L
Formule moléculaire C2H2O4
Formule linéaire HOOCCOOH
Numéro MDL MFCD00002573
Numéro UN NONH for all modes of transport
Synonyme ethanedioic acid, aktisal, aquisal, oxiric acid, oxalate, oxalsaeure, oxaalzuur, kyselina stavelova, acide oxalique, acido ossalico
Clé InChI MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=O)(C(=O)O)O
Nom IUPAC acide oxalique
Poids moléculaire (g/mol) 90.034
CID PubChem 971
ChEBI CHEBI:16995
Poids de la formule 90,03g/mol