Learn More
Oxalic Acid Solution, Volumetric, 0.05M (COOH)2 (0.1N), Honeywell™ Fluka™
Code produit 15613550 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
500mL; Poly bottle
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
15613550 500mL; Poly bottle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15613550 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 319201500ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau Oxalic Acid Solution
Note relative au nom Volumetric, 0.05M (COOH)2 (0.1N)
CAS 144-62-7
Point d’ébullition ∼100°C
Couleur Incolore
Formule moléculaire C2H2O4
Formule linéaire HOOCCOOH
Numéro MDL MFCD00002573
Numéro UN NONH for all modes of transport
Synonyme ethanedioic acid, aktisal, aquisal, oxiric acid, oxalate, oxalsaeure, oxaalzuur, kyselina stavelova, acide oxalique, acido ossalico
Informations sur la solubilité Soluble in water
Clé InChI MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=O)(C(=O)O)O
Nom IUPAC oxalic acid
Poids moléculaire (g/mol) 90.034
CID PubChem 971
ChEBI CHEBI:16995
Poids de la formule 90.03g/mol
Densité 0.99g/mL at 25°C
Quantité 500 mL
Odeur Odorless
Conditionnement Flacon poly
Forme physique Liquide
Densité de vapeur 4.4 (vs air)
Tension de vapeur 0.01mmHg (20°C)