Learn More
Acide oxalique, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10331374 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2,5 L
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10331374 2,5 L Flacon en plastique 2.50L
10397190 1 L Flacon en plastique 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10331374 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 124280025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.90€
    76.60€ / 2.5L
    Économisez 2.30€
    2% de réduction
 Article restreint
En stock
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 144-62-7 | C2H2O4 | 90.034 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solution volumétrique étalon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 144-62-7
Formule moléculaire C2H2O4
Poids moléculaire (g/mol) 90.034
Numéro MDL MFCD00002573
Clé InChI MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethanedioic acid, aktisal, aquisal, oxiric acid, oxalate, oxalsaeure, oxaalzuur, kyselina stavelova, acide oxalique, acido ossalico
CID PubChem 971
ChEBI CHEBI:16995
Nom IUPAC acide oxalique
SMILES C(=O)(C(=O)O)O
Specifikationer
Nom chimique ou matériau Oxalic acid
Couleur Incolore
Formule linéaire HO2CCO2H
Beilstein 02, 502
Merck Index 15, 7010
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in water.
Concentration 0,0998 à 0,1002 N (20°C)
Poids de la formule 90.04
Densité 0,9900 g/ml
Quantité 2,5 L
Conditionnement Flacon en plastique
Forme physique Liquide
Gravité spécifique 0,99
Visa mer Visa mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.