Learn More
Acide oxalique, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10397190 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2,5 L
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10397190 1 L Flacon en plastique 1L
10331374 2,5 L Flacon en plastique 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10397190 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 124280010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.40€
    40.30€ / 1L
    Économisez 3.10€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 144-62-7 | C2H2O4 | 90.034 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solution volumétrique étalon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 144-62-7
Formule moléculaire C2H2O4
Poids moléculaire (g/mol) 90.034
Numéro MDL MFCD00002573
Clé InChI MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethanedioic acid, aktisal, aquisal, oxiric acid, oxalate, oxalsaeure, oxaalzuur, kyselina stavelova, acide oxalique, acido ossalico
CID PubChem 971
ChEBI CHEBI:16995
Nom IUPAC acide oxalique
SMILES C(=O)(C(=O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Oxalic acid
Couleur Incolore
Concentration 0,0998 à 0,1002 N (20°C)
Densité 0,9900 g/ml
Quantité 1 L
Conditionnement Flacon en plastique
Forme physique Liquide
Gravité spécifique 0,99
Formule linéaire HO2CCO2H
Beilstein 02, 502
Merck Index 15, 7010
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in water.
Poids de la formule 90.04