Learn More
Acide oxalique, TRC
Code produit 30004435
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
250 g
Conditionnement:
250g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30004435 250 g 250g
30006979 5 g 5g
30004864 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30004435 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO845120250G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 144-62-7
Formule moléculaire C2 H2 O4
Poids moléculaire (g/mol) 90.03
Synonyme Oxalic Acid, Ethanedioic acid, Oxalic acid, Aktisal, Aquisal, DeerClean, NSC 132055, NSC 151956, NSC 62774, NSC 76990, Ultraplast Activate S 52
Nom IUPAC acide oxalique
SMILES OC(=O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Oxalic Acid
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule InChI InChI=1S/C2H2O4/c3-1(4)2(5)6/h(H,3,4)(H,5,6)
Poids de la formule 89.9953
Pourcentage de pureté >95%
Quantité 250 g