Learn More
Oxalic Acid TS, 6.3% (w/v), Ricca
Code produit 31940599
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
31940599 1 L 1L
31940587 - -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 31940599 Fournisseur Ricca Chemical Company Code fournisseur R54660001A
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
  • Oxalic Acid TS
  • Available in 500 mL and 1 L package sizes in natural poly containers
Identifiants chimiques
Qualité ACS
Spécification
CAS 7732-18-5, 6153-56-6
Quantité 1 L
Conditionnement Natural Poly Container