Learn More
Oxamyl, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 15565186 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15565186 1 g 1g
15575186 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15565186 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 456140010
 Article restreint
En stock
Identifiants chimiques
CAS 23135-22-0
Formule moléculaire C7H13N3O3S
Poids moléculaire (g/mol) 219.26
Clé InChI KZAUOCCYDRDERY-UITAMQMPSA-N
Nom IUPAC (Z)-[(diméthylcarbamoyl)(méthylsulfanyl)méthylidène]amino N-méthylcarbamate
SMILES CNC(=O)O\N=C(/SC)C(=O)N(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Oxamyl
Plage de pourcentage du dosage 95%
Quantité 1 g
Poids de la formule 219.26
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Oxamyl
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P330-Rincer la bouche.
RUO– À des fins de recherche uniquement