Learn More
Oxaprozine, Mikromol™
Description
Oxaprozine
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Oxaprozin |
| CAS | 21256-18-8 |
| Noms d’analytes ou de composants | Oxaprozin |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C18 H15 N O3 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | 4,5-diphenyl-2-Oxazolepropanoic acid, 2-Oxazolepropionic acid, 4,5-diphenyl- (8CI), 3-(4,5-Diphenyloxazol-2-yl)propionic acid, 4,5-Diphenyl-2-oxazolepropionic acid, Actirin, Alvo, Daypro, Durapro, Duraprost, NSC 310839, Oxapro, Oxaprozin, Wy 21743, beta-(4,5-Diphenyloxazol-2-yl)propionic acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C18H15NO3/c20-16(21)12-11-15-19-17(13-7-3-1-4-8-13)18(22-15)14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2,(H,20,21) |
| SMILES | OC(=O)CCc1oc(c2ccccc2)c(n1)c3ccccc3 |
| Nom IUPAC | Acide 3-(4,5-diphényl-1,3-oxazol-2-yl)propanoïque |
| Afficher plus |