Learn More
Oxazole, 98 + %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11384955
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. Quantité unitSize
11384955 1 g 1g
11394955 5 g 5g
2 options
Code produit. 11384955
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L18341.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 288-42-6 | C3H3NO | 69.063 g/mol
Oxazole and its derivatives are actively involved as building blocks for bio chemicals and pharmaceuticals like flopristin and darglitazone. It is also involved in industrial applications such as in dyes, fluorescent brightening agents, textile auxiliaries and plastics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Lʼoxazole et ses dérivés sont activement impliqués comme des blocs de construction pour les produits chimiques biologiques et pharmaceutiques tels que la flophristine et la darglitazone. Il est également impliqué dans des applications industrielles telles que les colorants, les agents dʼéclairages fluorescents, les auxiliaires textiles et les plastiques.
Solubilité
Miscible avec l’alcool et l’éther. Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 288-42-6
Formule moléculaire C3H3NO
Poids moléculaire (g/mol) 69.063
Numéro MDL MFCD00009751
Clé InChI ZCQWOFVYLHDMMC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oxazole, unii-fjz20i1lps, fjz20i1lps, oxazol, 1,3-oxazol, pubchem8626, oxazole 1g
CID PubChem 9255
ChEBI CHEBI:35597
Nom IUPAC 1,3-oxazole
SMILES C1=COC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Oxazole
Point de fusion -86°C
Densité 1.05
Point d’ébullition 69°C to 70°C
Point d’éclair 19°C (66°F)
Indice de réfraction 1.427
Quantité 1 g
Numéro UN UN2924
Beilstein 103851
Informations sur la solubilité Miscible with alcohol and ether. Slightly miscible with water.
Poids de la formule 69.07
Pourcentage de pureté ≥98%