Learn More
Oxcarbazépine EP Impureté C (Oxcarbazépine) USP Composé apparenté E), Mikromol™
Code produit 30052321
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30052321 25 mg 25mg
30050641 100 mg 100mg
30459943 4 x 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30052321 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0076.140025
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Oxcarbazépine EP Impureté C (Oxcarbazépine) USP Composé apparenté E)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 10-Oxo-10,11-Dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine
CAS 21737-58-6
Noms d’analytes ou de composants 10-Oxo-10,11-Dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C14 H11 N O
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 10-Ketoiminodibenzyl (10-Oxo-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine), Oxcarbazepine Imp. C (EP), Oxcarbazepine USP Related Compound E, Oxcarbazepine USP RC E, 5,11-Dihydro-10H-dibenz[b,f]azepin-10-one, Oxcarbazepine Related Compound E, Oxcarbazepine Impurity C
Formule InChI InChI=1S/C14H11NO/c16-14-9-10-5-1-3-7-12(10)15-13-8-4-2-6-11(13)14/h1-8,15H,9H2
SMILES O=C1Cc2ccccc2Nc3ccccc13
Nom IUPAC 6,11-dihydrobenzo[b][1]benzazépine-5-one
Poids moléculaire (g/mol) 209.24
Quantité 25 mg
Poids de la formule 209,0841 g/mol