Learn More
Oxcarbazépine, Lipomed
Description
Oxcarbazépine
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Oxcarbazepine |
| CAS | 28721-07-5 |
| Noms d’analytes ou de composants | Oxcarbazepine |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C15 H12 N2 O2 |
| Synonyme | Oxcarbazepine, 10,11-Dihydro-10-oxo-5 H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, GP 47680, Oxacarbazepine, Oxcarbazepine, Oxecarb, Oxetol, Trileptal |
| Formule InChI | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| SMILES | NC(=O)N1c2ccccc2CC(=O)c3ccccc13 |
| Nom IUPAC | 5-oxo-6 H-benzo[b][1 ]benzazépine-11-carboxamide |
| Industry Type | Produits pharmaceutiques |
| Show More |