Learn More
Oxcarbazépine, Lipomed
Code produit 30460236
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30460236 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30460236 Fournisseur Lipomed Code fournisseur LPMOXC175110
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Lipomed fournit des matériaux de référence certifiés auxquels vous pouvez faire confiance sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation précise et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez Lipomed pour la confiance, la conformité et l'excellence analytique.
Oxcarbazépine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Oxcarbazepine
CAS 28721-07-5
Noms d’analytes ou de composants Oxcarbazepine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C15 H12 N2 O2
Synonyme Oxcarbazepine, 10,11-Dihydro-10-oxo-5 H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, GP 47680, Oxacarbazepine, Oxcarbazepine, Oxecarb, Oxetol, Trileptal
Formule InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES NC(=O)N1c2ccccc2CC(=O)c3ccccc13
Nom IUPAC 5-oxo-6 H-benzo[b][1 ]benzazépine-11-carboxamide
Industry Type Produits pharmaceutiques
Poids moléculaire (g/mol) 252.27
Quantité 10 mg
Poids de la formule 252,0899 g/mol