Learn More
Oxcarbazépine, Mikromol™
Code produit 17993096
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17993096 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17993096 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0076.17
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Oxcarbazépine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Oxcarbazepine
CAS 28721-07-5
Noms d’analytes ou de composants Oxcarbazepine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C15 H12 N2 O2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Oxcarbazepine, 10,11-Dihydro-10-oxo-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, GP 47680, Oxacarbazepine, Oxcarbazepine, Oxecarb, Oxetol, Trileptal
Formule InChI InChI=1S/C15H12N2O2/c16-15(19)17-12-7-3-1-5-10(12)9-14(18)11-6-2-4-8-13(11)17/h1-8H,9H2,(H2,16,19)
SMILES NC(=O)N1c2ccccc2CC(=O)c3ccccc13
Nom IUPAC 5-oxo-6H-benzo[b][1]benzazépine-11-carboxamide
Poids moléculaire (g/mol) 252.27
Quantité 100 mg
Poids de la formule 252,0899 g/mol